Learn More
Fisherbrand™ Cinta de etiquetado de color
Útil para muchas aplicaciones de etiquetado —se adhieren a la mayoría de las superficies y se puede escribir en ellas.
9.80€ - 145.00€
Especificaciones
Formato | Cinta |
---|---|
Material | Papel |
Para utilizar con (aplicación) | Resistente al agua, al aceite y al ácido |
Cantidad | 3/Paq. |
Intervalo de temperatura (imperial) | De -10 °F a 250 °F |
Código de producto | Marca | Color | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17837241
|
Fisherbrand™
|
cobre | 14 yd | 13 m |
9.80€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17867241
|
Fisherbrand™
|
Rosa | 14 yd | 13 m |
10.40€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15874545
|
Fisherbrand™
|
Color morado | 14 yd | 13 m |
47.60€
paquete de 3 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15804545
|
Fisherbrand™
|
Amarillo | 14 yd | 13 m |
45.25€
paquete de 3 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15894535
|
Fisherbrand™
|
Blanco | 14 yd | 13 m |
47.80€
paquete de 3 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15814545
|
Fisherbrand™
|
Verde | 14 yd | 13 m |
45.00€
paquete de 3 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15824545
|
Fisherbrand™
|
Rosa | 14 yd | 13 m |
47.85€
paquete de 3 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15834545
|
Fisherbrand™
|
Rojo | 14 yd | 13 m |
47.80€
paquete de 3 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15844545
|
Fisherbrand™
|
Naranja | 14 yd | 13 m |
45.00€
paquete de 3 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15864545
|
Fisherbrand™
|
Gris | 14 yd | 13 m |
45.15€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17847241
|
Fisherbrand™
|
Lavanda | 14 yd | 13 m |
9.80€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17827241
|
Fisherbrand™
|
Verde agua | 14 yd | 13 m |
9.80€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15854545
|
Fisherbrand™
|
Azul | 14 yd | 13 m |
45.00€
paquete de 3 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17857241
|
Fisherbrand™
|
Verde lima | 14 yd | 13 m |
10.40€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15894565
|
Fisherbrand™
|
Rosa | 60 yd | 55 m |
145.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17877251
|
Fisherbrand™
|
Verde agua | 60 yd | 55 m |
33.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17897251
|
Fisherbrand™
|
Lavanda | 60 yd | 55 m |
33.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17887251
|
Fisherbrand™
|
cobre | 60 yd | 55 m |
33.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15834575
|
Fisherbrand™
|
Gris | 60 yd | 55 m |
140.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17807261
|
Fisherbrand™
|
Verde lima | 60 yd | 55 m |
33.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17817261
|
Fisherbrand™
|
Rosa | 60 yd | 55 m |
33.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17827261
|
Fisherbrand™
|
Violeta | 60 yd | 55 m |
33.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15864565
|
Fisherbrand™
|
Blanco | 60 yd | 55 m |
140.00€
paquete de 3 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15824575
|
Fisherbrand™
|
Azul | 60 yd | 55 m |
140.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15874565
|
Fisherbrand™
|
Amarillo | 60 yd | 55 m |
140.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15884565
|
Fisherbrand™
|
Verde | 60 yd | 55 m |
140.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15804575
|
Fisherbrand™
|
Rojo | 60 yd | 55 m |
140.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15814575
|
Fisherbrand™
|
Naranja | 60 yd | 55 m |
145.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Description
La cinta de etiquetado de colores es útil para muchas aplicaciones de etiquetado. Se puede escribir sobre ella y se adhiere a la mayoría de las superficies.
- Fuerte, duradera y resistente a los ácidos, el agua y el aceite
- Excelente para la codificación por colores
- Resisten temperaturas de - 23 °C a + 121 °C (de - 10 °F a + 250 °F)
- Se puede escribir en ella con bolígrafo, lápiz o rotulador permanente
- Se adhiere a la mayoría de las superficies, como vidrio, plástico y metal
- Se retira limpia y fácilmente
Las cintas se suministran sin dispensador
Specifications
Cinta | |
Resistente al agua, al aceite y al ácido | |
De -10 °F a 250 °F | |
1 in |
Papel | |
3/Paq. | |
De -23° a +121 °C | |
25 mm |