Learn More
Fisherbrand™ Horizontal Large Gel Systems: Microplate Combs
For large gel systems
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.22000kg
Especificaciones
Sistema de electroforesis en gel grande Owl™ A2 y A5 | |
Microplaca | |
0,1 cm | |
0,09 in |
Comb. Micropocillo | |
42 | |
13 μl | |
0,25 cm |