Learn More
Fisherbrand™ Horizontal Large Gel Systems: Microplate Combs
For large gel systems
56.10€ - 57.50€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis en gel grande Owl™ A2 y A5 |
---|---|
Tipo | Comb. Micropocillo |
Formato | Microplaca |
Código de producto | Marca | N.° de dientes | Grosor de los dientes (métrico) | Volumen (llenado) métrico | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.° de dientes | Grosor de los dientes (métrico) | Volumen (llenado) métrico | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11787125
|
Fisherbrand™
|
21 | 0,1 cm | 35 μl |
57.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12483657
|
Fisherbrand™
|
42 | 0,1 cm | 13 μl |
56.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11955886
|
Fisherbrand™
|
42 | 0,15 cm | 20 μl |
56.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11797125
|
Fisherbrand™
|
21 | 0,15 cm | 50 μl |
56.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Especificaciones
Sistema de electroforesis en gel grande Owl™ A2 y A5 | |
Comb. Micropocillo | |
Microplaca |