Learn More
Fisherbrand™ 8-Tooth Combs for Horizontal Midigel Systems
8-Tooth Combs for Horizontal Midigel Systems
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.22000kg
Descripción
- Accesorio para usar con sistemas horizontales Midigel
Especificaciones
Sistema de electroforesis en geles grandes Owl™ A1 | |
16 x 13 cm | |
0,1 cm | |
0,54 in |
Peine estándar | |
8 | |
65 μl | |
1,39 cm |