Learn More
Fisherbrand™ 8-Tooth Combs for Horizontal Midigel Systems
8-Tooth Combs for Horizontal Midigel Systems
54.20€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de electroforesis en geles grandes Owl™ A1
Tipo Peine estándar
N.° de dientes 8
Anchura de los dientes (imperial) 0,54 in
Anchura de los dientes (métrico) 1,39 cm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Grosor de los dientes (métrico) Volumen (llenado) métrico Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Grosor de los dientes (métrico) Volumen (llenado) métrico Precio Cantidad y disponibilidad  
12493637
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
0,15 cm 55 μl
54.20€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12483637
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
0,1 cm 65 μl
54.20€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Accessory for use with Horizontal Midigel Systems
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de electroforesis en geles grandes Owl™ A1
8
1,39 cm
Peine estándar
0,54 in