Learn More
Fisherbrand™ Termómetros de registro de datos Traceable™ Excursion-Trac™
Monitorice temperaturas en refrigeradores, congeladores, baños de agua, termobloques e incubadores con este termómetro de registro de datos. Los termómetros de registro de datos Traceable ™ Excursion-Trac™ cuentan con una escala de temperatura de - 50 a 70°C y una resolución de 0.01 y mantienen una exactitud de ± 0.25 °C en toda la escala de temperatura.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.36900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15540775
  • 147.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Los termómetros de registro de datos Fisher Scientific™ Traceable™ Excursion-Trac™ son ideales para monitorizar temperaturas de refrigeradores, congeladores, baños de agua, termobloques e incubadoras.Con intervalos de tiempo definidos por el usuario.
El termómetro de alta precisión tiene un intervalo de temperatura de -50 a 70 °C y una resolución de 0,01 °C y mantiene una precisión de ±0,25 °C en todo el intervalo de temperatura.
  • Almacena hasta diez eventos de alarma únicos
  • Cumple con los requisitos actuales de los CDC para el almacenamiento y control de vacunas
  • La estructura cíclica de la memoria mantiene las 525.600 observaciones de temperatura más recientes
  • La memoria se puede borrar desde la unidad después de descargar los datos a una memoria USB
  • Recuperación de datos sin complicaciones; la unidad puede permanecer en uso mientras se descargan y analizan los datos
  • Indicadores de estado: batería baja, memoria llena, transferencia de datos USB y estado de alarma activa
  • Traceable según NIST para mayor exactitud
  • La caja de plástico ABS resistente a productos químicos de alto impacto mide 7 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 pulg)
  • Capacidad de registro de datos: 525.600 observaciones de temperatura 
  • Peso: 5 oz
Alarmas de alta/baja y sellos de hora/fecha
  • La función de seguimiento de alarmas almacena en la memoria cada evento de alarma detallando cuándo se produjo el estado de alarma y cuándo la unidad volvió a estar dentro del rango
  • Los indicadores de estado de alarma incluyen LED visuales, alertas de audio y segmentos de LCD parpadeantes
  • Pueden recuperarse los datos de hasta diez eventos de alarma diferentes, con el evento más actual visible en la pantalla
Transferencia de datos USB
  • La nueva función permite grabar datos (archivo CSV) para transferencia del termómetro al PC o Mac™ usando una unidad de memoria flash USB (no incluida)
  • No se necesita software para la interfaz del ordenador
  • Cada termómetro tiene una identificación única que permite utilizar varias unidades en la misma ubicación
Funciones de registro de datos
  • Monitorice las lecturas durante la noche, los fines de semana o durante cualquier período de tiempo con el registro de datos cíclico
  • Intervalo de registro de datos definido por el usuario de una observación/minuto a una observación/24 horas
  • La capacidad de memoria mantiene un año de datos registrados cuando se utilizan intervalos de un minuto y más tiempo cuando se utilizan intervalos más grandes
Características de la sonda de frasco (n.º de cat. 15-081-125, -126, -128, 129 no se suministran con sondas de frasco)
  • Las sondas de frasco se sellan en un frasco en miniatura (1 x 2,5 pulg) lleno de glicol no tóxico
  • La solución es GRAS (generalmente reconocida como segura) por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos)
  • Elimina las preocupaciones por contacto incidental con alimentos o agua potable
  • El sensor de frasco tamponado para temperatura elimina los cambios rápidos cuando la puerta del refrigerador está abierta
  • Ideal para el uso en la monitorización de las condiciones de almacenamiento de las vacunas u otras muestras importantes
Nota:
Las baterías se han diseñado como alimentación de reserva y duran 7 días.  Esta unidad se suministra de serie con un adaptador de alimentación de CA, que se recomienda para el uso estándar.
Información de órdenes
Batería de repuesto:Los modelos con n.ºde cat. 1111
Certifications
Se suministra con un certificado Traceable™ ISO 17025
Especificaciones
Especificaciones
Registrador de datos, termómetro
525600 lecturas
Indicador LED, Sonoro, Segmento de LCD parpadeante
Soporte, tiras magnéticas de velcro, soporte de montaje en pared, baterías
USB
±0,25°C
0,01°
De -50,00°C a +70,00°C
LCD
Calibrado
1 sonda de frasco de plástico
ISO 17025, A2LA, NIST
Sensor de frasco tamponado para temperatura
0,01°
-58° to +158°F
10 ft. (Cable)