Learn More
Fisherbrand™ Termómetros de registro de datos Traceable™ Excursion-Trac™
Monitorice temperaturas en refrigeradores, congeladores, baños de agua, termobloques e incubadores con este termómetro de registro de datos. Los termómetros de registro de datos Traceable ™ Excursion-Trac™ cuentan con una escala de temperatura de - 50 a 70°C y una resolución de 0.01 y mantienen una exactitud de ± 0.25 °C en toda la escala de temperatura.
147.00€ - 270.00€
Especificaciones
Tipo | Registrador de datos, termómetro |
---|---|
Tipo de pantalla | LCD |
Memoria de datos | 525600 lecturas |
Calibración | Calibrado |
Tipos de alarma | Indicador LED, Sonoro, Segmento de LCD parpadeante |
Includes: Soporte, Velcro™, tiras magnéticas, montaje en pared, adaptador de alimentación de CA, baterías y un certificado ISO 17025 Traceable™
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15294016
|
Fisherbrand™
|
1 sonda de frasco |
270.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15204026
|
Fisherbrand™
|
2 sondas de frasco |
157.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15214026
|
Fisherbrand™
|
1 sonda Bullet, 7,87 mm (diám.) x 19,05 mm (L) (0,31 x 0,75 pulg) |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15224026
|
Fisherbrand™
|
2 sondas, 7,87 mm (diám.) x 19,05 mm (L) (0,31 x 0,75 pulg) |
153.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15234026
|
Fisherbrand™
|
2 sondas (sonda de frasco y 7,87 mm (diám.) x 19,05 mm (L) [0,31 x 0,75 pulg]) |
157.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15244026
|
Fisherbrand™
|
1 sonda de acero inoxidable |
157.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15388754
|
Fisherbrand™
|
2 sondas de acero inoxidable |
169.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15500775
|
Fisherbrand™
|
1 sonda de frasco de vidrio para vacunas |
152.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15510775
|
Fisherbrand™
|
2 sondas de frasco de vidrio para vacunas |
163.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15540775
|
Fisherbrand™
|
1 sonda de frasco de plástico |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15550775
|
Fisherbrand™
|
2 sondas de frasco de plástico |
158.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Los termómetros de registro de datos Fisher Scientific™ Traceable™ Excursion-Trac™ son ideales para monitorizar temperaturas de refrigeradores, congeladores, baños de agua, termobloques e incubadoras.Con intervalos de tiempo definidos por el usuario.
Termómetro de registro de datos con intervalos de tiempo definidos por el usuario
- Almacena hasta diez eventos de alarma únicos
- Cumple los requisitos de CDC para almacenamiento y monitorización de vacunas
- La estructura cíclica de memoria mantiene las 525,600 mediciones de temperatura más recientes
- La memoria se puede borrar en la unidad después de la descarga de datos a un dispositivo USB
- Recuperación de datos sin complicaciones; la unidad puede permanecer en uso mientras se descargan y analizan los datos
- Indicadores de estado: batería baja, memoria llena, transferencia de datos por USB y estado de alarma activa
- Trazable al NIST para mayor exactitud
- La carcasa de plástico ABS resistente a productos químicos y de alto impacto mide 7 x 10.8 x 1.9 cm (2.75 x 4.25 x 0.75 pulg)
- Capacidad de registro de datos: 525,600 mediciones de temperatura
- Peso: 5 oz
Alarmas altas y bajas y marcas de fecha y hora
- La función de seguimiento con alarma almacena en memoria cada evento de alarma indicando cuándo se ha producido el estado de alarma, además de cuándo ha regresado la unidad a su intervalo aceptable
- Los indicadores de estado de alarma incluyen LED visuales, alertas sonoras y segmentos de LCD parpadeantes
- Se pueden recuperar datos para hasta diez eventos de alarma diferentes con el evento más reciente visualizable en la pantalla
Transferencia de datos por USB
- Esta función completamente nueva permite la transferencia de datos registrados (archivo CSV) del termómetro al PC o Mac™ mediante una unidad flash USB (no incluida)
- No se necesita software para la interconexión con el ordenador
- Cada termómetro cuenta con un identificador exclusivo lo que permite utilizar varias unidades en la misma ubicación
Características del registro de datos
- Monitorice lecturas durante la noche, los fines de semana o en cualquier período de tiempo con un registro cíclico de los datos
- Intervalo de registro de datos definido por el usuario de una medición por minuto a una medición cada 24 horas
- La capacidad de memoria mantiene un año de datos registrados cuando se utilizan intervalos de un minuto y más tiempo cuando se utilizan intervalos mayores
Características de sonda de frasco (los n.º de cat. 15-081-125, -126, -128, 129 no se suministran con sondas de frasco)
- Las sondas de frasco están selladas en un frasco en miniatura (1 x 2.5 pulg) relleno de solución de glicol no tóxico
- La solución ha recibido el estado GRAS (generalmente reconocido como seguro) de la FDA (Food and Drug Administration, agencia de alimentos y medicamentos de EE. UU.)
- Elimina las preocupaciones sobre contacto accidental con alimentos o agua potable
- Sensor de frasco tamponado para temperatura que elimina los cambios bruscos cuando se abre la puerta del refrigerador
- Ideal para su uso en la monitorización de condiciones de almacenamiento para vacunas u otras muestras importantes
Nota: Las baterías se han diseñado como alimentación de reserva y durarán 7 días. Esta unidad se suministra de serie con un adaptador de alimentación de CA, que se recomienda para el uso estándar.
Información de órdenes
Batería de repuesto:Los modelos con n.ºde cat. 1111
Certifications
Se suministra con un certificado Traceable™ ISO 17025
Especificaciones
Registrador de datos, termómetro | |
525600 lecturas | |
Indicador LED, Sonoro, Segmento de LCD parpadeante | |
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Sensor de frasco tamponado para temperatura | |
0,01° | |
De -50,00°C a +70,00°C |
LCD | |
Calibrado | |
Soporte, tiras magnéticas de velcro, soporte de montaje en pared, baterías | |
USB | |
± 0,25°C | |
-58° to +158°F | |
10 ft. (Cable) |