Learn More
Fisherbrand™ Termómetro doble con mín./máx. y fecha/hora Traceable™
Muestra las temperaturas de dos sondas independientes en grados Celsius y Fahrenheit. El termómetro doble Fisher Scientific Traceable permite colocar una sonda en el congelador y otra en el refrigerador (o medir dos zonas de un refrigerador).
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.12784kg
Includes: Pila AAA, soporte articulado, tiras magnéticas y de Velcro™, funda de plástico ABS de alto impacto resistente a productos químicos, sondas
Descrizione
Muestra las temperaturas de dos sondas independientes en grados Celsius y Fahrenheit, y la fecha y la hora cuando se producen temperaturas mínimas/máximas. El termómetro doble Fisher Scientific™ Traceable™ permite colocar una sonda en el congelador y otra en el refrigerador (o medir dos zonas de un refrigerador).
- La función de alarma sonora y visual proporciona una alerta cuando la temperatura supera dos puntos de referencia
- La alarma se puede programar en incrementos de 1 °C
- Su micro cable de 0,9 m de largo permite cerrar las puertas del refrigerador sobre él
- Intervalo: de - 50 °C a + 70 °C (de - 58 °F a + 158 °F)
- Resolución: 0,1 °
- Exactitud:±1°C
- Tamaño: 8,9 × 4,4 × 2,5 cm
- Peso: 104 g
Order Info
Disponible con dos sondas de frasco especiales o dos sondas resistentes al agua. Sonda de frasco sellada con frasco en miniatura de 1 x 63,5 mm (2,5 pulgadas) con glicol no tóxico. La sonda resistente al agua mide 0,25 de diámetro x 31,75 mm (1,25 pulgadas)
Specifica
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Almacenamiento en frío, productos químicos, productos farmacéuticos | |
2,5 cm | |
42 pulg | |
106,68 cm | |
0,1 °C | |
100 g | |
3,5 in | |
70 °C | |
− 50 °C | |
De -50 °C a +70 °C | |
LCD digital |
3,5 x 1,75 x 1 pulg (8,9 x 4,4 x 2,5 cm) | |
1 pulg | |
Pila AAA, soporte articulado, tiras magnéticas y de Velcro™, funda de plástico de ABS de alto impacto resistente a los productos químicos, sondas resistentes al agua | |
89 mm | |
Plástico ABS | |
3,6 oz | |
1,75 in | |
158 °F | |
− 58 °F | |
De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 158 °F) | |
± 1 °C | |
4,4 cm |