Learn More
Fisherbrand™ Termómetro doble con mín./máx. y fecha/hora Traceable™
Muestra las temperaturas de dos sondas independientes en grados Celsius y Fahrenheit. El termómetro doble Fisher Scientific Traceable permite colocar una sonda en el congelador y otra en el refrigerador (o medir dos zonas de un refrigerador).
43.85€ - 74.25€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 17025, A2LA, NIST |
---|---|
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 3,5 x 1,75 x 1 pulg (8,9 x 4,4 x 2,5 cm) |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento en frío, productos químicos, productos farmacéuticos |
Altura (imperial) | 1 pulg |
Altura (métrico) | 2,5 cm |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11789745
|
Fisherbrand™
|
Pila AAA, soporte articulado, tiras magnéticas y de Velcro™, funda de plástico de ABS de alto impacto resistente a los productos químicos, sondas de frasco |
74.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11799745
|
Fisherbrand™
|
Pila AAA, soporte articulado, tiras magnéticas y de Velcro™, funda de plástico de ABS de alto impacto resistente a los productos químicos, sondas resistentes al agua |
43.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Muestra las temperaturas de dos sondas independientes en grados Celsius y Fahrenheit, y la fecha y la hora cuando se producen temperaturas mínimas/máximas. El termómetro doble Fisher Scientific™ Traceable™ permite colocar una sonda en el congelador y otra en el refrigerador (o medir dos zonas de un refrigerador).
- Muestra la fecha y hora cuando se producen temperaturas mínimas/máximas
- La función de alarma sonora y visual proporciona una alerta cuando la temperatura supera los dos puntos de ajuste
- Alarma programable en incrementos de 1°
- El microcable de 0.9 m (3 pulg) de longitud permite cerrar las puertas del refrigerador sobre él
- Intervalo: de - 50° a + 70 °C (de - 58 ° a + 158 °F)
- Resolución: 0.1 °
- Exactitud: ± 1 °C
- Tamaño: 8.9 × 4.4 × 2.5 cm (3.5 x 1.75 x 1 pulg)
- Peso: 104 g (3.67 oz)
Información de órdenes
Disponible con dos sondas de frasco especiales o dos sondas resistentes al agua. Sonda de frasco sellada con frasco en miniatura de 1 x 2.5 pulg con glicol no tóxico. La sonda resistente al agua mide 0.25 de diám. x 1.25 pulg.
Certifications
Se suministra un certificado Traceable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST™.
Especificaciones
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Almacenamiento en frío, productos químicos, productos farmacéuticos | |
2,5 cm | |
89 mm | |
Plástico ABS | |
3,6 oz | |
1,75 in | |
158 °F | |
− 58 °F | |
De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 158 °F) | |
± 1 °C | |
4,4 cm |
3,5 x 1,75 x 1 pulg (8,9 x 4,4 x 2,5 cm) | |
1 pulg | |
42 pulg | |
106,68 cm | |
0,1 °C | |
100 g | |
3,5 in | |
70 °C | |
− 50 °C | |
De -50 °C a +70 °C | |
LCD digital |