Learn More
Fisherbrand™ Sondas para desmembrador sónico modelo 500 y 700
Sondas para distintos volúmenes
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12991161
  • 825.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Requires : Sonda estándar de 12,7 mm (n.º de cat. FB4220)
Descripción
Descripción
Estas sondas Fisher Scientific™ se han diseñado para su uso con el modelo 500 y el modelo 700 de sonicadores.
  • Sonda con punta sólida de 25,4 mm (1 pulg) para desmembrador sónico modelo 505/705
  • Para procesar volúmenes de 100 a 1000 ml
Especificaciones
Especificaciones
Sonda
De 100 ml a 1 l
1 pulg
25 mm
Desmembrador sónico modelo 505/705
Sólido
30 μm máximo
1 pulg
2,54 cm
Ideal para líquidos de tensión superficial baja
Sonda