Learn More
Fisherbrand™ Sondas para desmembrador sónico modelo 500 y 700
Sondas para distintos volúmenes
429.00€ - 825.00€
Código de producto | Marca | Diámetro de la punta (métrico) | Intervalo de volumen (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro de la punta (métrico) | Intervalo de volumen (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12921171
|
Fisherbrand™
|
13 mm | De 20 a 250 ml | Sonda estándar de 12,7 mm (0,5 pulg) |
715.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12971161
|
Fisherbrand™
|
19 mm | De 50 a 500 ml | Punta de repuesto |
785.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12981161
|
Fisherbrand™
|
19 mm | De 50 a 500 ml | Sonda |
775.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12991161
|
Fisherbrand™
|
25 mm | De 100 ml a 1 l | Sonda |
825.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12901171
|
Fisherbrand™
|
25 mm | De 100 ml a 1 l | Punta de repuesto |
660.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12911171
|
Fisherbrand™
|
13 mm | De 20 a 250 ml | Sonda |
670.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12981171
|
Fisherbrand™
|
2 mm | De 0,2 a 5 ml | Sonda |
505.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12991171
|
Fisherbrand™
|
3 mm | De 0,5 a 15 mL | Sonda |
429.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12901181
|
Fisherbrand™
|
6 mm | De 5 a 50 ml | Sonda |
447.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Estas sondas Fisher Scientific™ se han diseñado para su uso con el modelo 500 y el modelo 700 de sonicadores.
- Disponibles en diámetros que oscilan entre 1/16 pulg a 1 pulg
- Opciones de capacidad de 0.2-5 ml a 100-1000 ml
- Sondas con micropunta y sólidas de punta reemplazable