Learn More
Fisherbrand™ Sondas
Probes for use with Fisherbrand Traceable Thermometer.
107.00€ - 111.00€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Temperatura máxima | 150 °C |
Para utilizar con (equipo) | Termómetro digital |
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Longitud del cable (imperial) | Longitud (métrico) | Longitud del cable (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Longitud del cable (imperial) | Longitud (métrico) | Longitud del cable (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11789695
|
Fisherbrand™
|
8,5 in | 5 pies | 216 mm | 1500 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11719705
|
Fisherbrand™
|
5,51 in | 59,8 in | 140 mm | 1370 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Sondas de repuesto
- Fabricadas con acero inoxidable
- Replacement probes
- Made from stainless-steel
Especificaciones
Acero inoxidable | |
150 °C | |
Termómetro digital |