Learn More
Fisherbrand™ Temporizadores mecánicos
Dé cuerda, los temporizadores analógicos consiguen que ya no sean necesarias las pilas. Los temporizadores mecánicos Fisherbrand se pueden ajustar de 0 a 60minutos con incrementos de 1 minuto.
30.59€
Especificaciones
Tipo de producto | Temporizador de bolsillo |
---|---|
Intervalo de tiempo | De 0 a 60 min |
Alarms | Timbre alto de 5 s |
Incrementos | 1 min |
Color | Azul/blanco |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Diámetro interior (métrico) | Peso (imperial) | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Diámetro interior (métrico) | Peso (imperial) | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11799805
|
Fisherbrand™
|
2,25 in | 5,71 cm | 2,25 oz | 63,78 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Wind up, analog timers eliminate batteries. Fisherbrand Mechanical Timers are adjustable from 0 to 60 min. with 1 minute increments.
- Gire el puntero hasta el ajuste de cuenta atrás deseado para configurar automáticamente los temporizadores
- El puntero indicador siempre muestra el tiempo exacto restante
- La campana de cinco segundos de volumen alto suena cuando se llega a cero
- Fácil de leer y utilizar: sin botones ni ajustes confusos
Quick-Timer™
- Azul y blanco, con imán en parte posterior
- 6.4 de diám. x 2.5 cm de Al (2.5 x 1 pulg)
- Pesa 85 g (3 oz)
- Azul y blanco translúcidos
- 5.7 de diám. x 2.5 cm de Al (2.25 x 1 pulg)
- Pesa 63.8 g (2.25 oz)
Especificaciones
Temporizador de bolsillo | |
Timbre alto de 5 s | |
Azul/blanco | |
2,54 cm |
De 0 a 60 min | |
1 min | |
1 in |