Learn More
Fisherbrand™ Temporizadores mecánicos
Dé cuerda, los temporizadores analógicos consiguen que ya no sean necesarias las pilas. Los temporizadores mecánicos Fisherbrand se pueden ajustar de 0 a 60minutos con incrementos de 1 minuto.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Includes: Funda de plástico ABS resistente a sustancias químicas, cordón y llavero.
Descripción
Wind up, analog timers eliminate batteries. Fisherbrand Mechanical Timers are adjustable from 0 to 60 min. with 1 minute increments.
- Gire el puntero hasta el ajuste de cuenta atrás deseado para dar cuerda automáticamente a los temporizadores.
- El puntero indicador siempre muestra el tiempo exacto restante.
- Suena una campana de cinco segundos cuando llega a cero
- Fácil de leer y usar: sin botones ni ajustes confusos
Quick-Timer™
- Azul y blanco, con imán en el dorso
- 6,4 x 2,5 cm (Diám. x Al)
- Pesa 85 g.
- Azul translúcido y blanco
- 2,25 diá. x 1 pul. Al (5,7 x 2,5 cm)
- Pesa 63,8 g
Especificaciones
Temporizador de bolsillo | |
Timbre alto de 5 s | |
Azul/blanco | |
2,54 cm | |
5,71 cm | |
63,78 g |
De 0 a 60 min | |
1 min | |
1 in | |
2,25 in | |
2,25 oz | |
Funda de plástico ABS resistente a sustancias químicas, cordón, llavero, imán en el dorso |