Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientifi™ Chiller External Pressure Reducers
External pressure reducers
Marca:  Thermo Scientific™ 196000000001
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11987514
  • 328.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
External pressure reducers for ThermoChill Recirculating chillers
  • Reductor de presión externo de 1/2 pulg.
  • Ajustable para reducir o limitar de forma segura la presión y el flujo del sistema
Especificaciones
Especificaciones
Reductor de presión externa para ThermoChill III
Enfriador de recirculación ThermoChill III
Reductor de presión externa (EPR)
1/2 pulg