Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientifi™ Chiller External Pressure Reducers
External pressure reducers
312.00€ - 328.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11987514
|
Thermo Scientific™
196000000001 |
Enfriador de recirculación ThermoChill III | Reductor de presión externa para ThermoChill III |
328.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11977514
|
Thermo Scientific™
196000000000 |
Enfriador de recirculación ThermoChill I y II | Reductor de presión externa de 1/2 pulg. para ThermoChill I & II |
312.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
External pressure reducers for ThermoChill Recirculating chillers
- 1/2 in. external pressure reducer
- Adjustable to safely reduce or limit system pressure and flow
Especificaciones
Reductor de presión externa (EPR) | |
1/2 pulg |