Learn More
Fisher Scientific™ Bath Circulator Accessories: Plumbing Packages
Plumbing kits for use with bath circulators and chillers
Marca: Fisher Scientific™ 1600146
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Kits de tubos para usar con enfriadores y baños de circulación
- Kit de tubos
- Material: Viton
Especificaciones
Baño de circulación Thermo Scientific | |
Juego de fontanería, sin aislamiento | |
Tubos Viton |
De -25 °C a +100 °C | |
El paquete incluye (4) abrazaderas y tubos Viton de (2) (5) (sin aislamiento), rango de temperatura de -30°C a +200°C, 12mm |