Learn More
Fisher Scientific™ Bath Circulator Accessories: Plumbing Packages
Plumbing kits for use with bath circulators and chillers
297.00€ - 328.00€
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11637998
|
Fisher Scientific™
1600147 |
Juego de fontanería, con aislamiento |
328.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11697988
|
Fisher Scientific™
1600146 |
Juego de fontanería, sin aislamiento |
297.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Kits de tubos para usar con enfriadores y baños de circulación
- Plumbing kit
- Material: Viton
Especificaciones
De -25 °C a +100 °C |