Learn More
Fisher Scientific™ Bath Circulator Accessories: Plumbing Packages
Plumbing kits for use with bath circulators and chillers
Marca:  Fisher Scientific™ 1600147
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11637998
  • 328.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Kits de tubos para usar con enfriadores y baños de circulación
  • Kit de tubos
  • Material: Viton
Especificaciones
Especificaciones
Baño de circulación Isotemp™
De -25 °C a +100 °C
Juego de fontanería, con aislamiento
Viton