Learn More
Fisherbrand™ Electrode Connection Adapters - Mercury - Free
Adapters connect electrodes to various input jacks and are mercury free
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Los adaptadores conectan los electrodos a varias tomas de entrada y son de mercurio gratis
- Los adaptadores conectan los electrodos a varias tomas de entrada
Especificaciones
Conector macho estándar/macho de EE.UU de Tipo 7 Radiómetro | |
Electrodo | |
Adaptador de conexión | |
Adapta el electrodo con conectores macho estándarde EE.UU./macho a la entrada Tipo 7 Radiómetro |