Learn More
Fisherbrand™ Electrode Connection Adapters - Mercury - Free
Adapters connect electrodes to various input jacks and are mercury free
128.00€ - 167.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Electrodo |
---|---|
Tipo | Adaptador de conexión |
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11550124
|
Fisherbrand™
|
Conector macho estándar/macho de EE.UU de Tipo 7 Radiómetro | Adapta el electrodo con conectores macho estándarde EE.UU./macho a la entrada Tipo 7 Radiómetro |
128.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11540124
|
Fisherbrand™
|
Conector macho estándar/macho DE EE.UU. A BNC | Adapta el electrodo con conector macho BNC a la toma de entrada estándar/pin de EE.UU. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11560124
|
Fisherbrand™
|
Conector macho estándar/macho DE EE.UU. A BNC | Adaptador de electrodo con conectores macho/macho estándar de EE.UU. A conector hembra de entrada BNC |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Los adaptadores conectan los electrodos a varias tomas de entrada y son de mercurio gratis
- Adapters connect electrodes to various input jacks
Especificaciones
Electrodo | |
Adaptador de conexión |