Learn More
Fisherbrand™ Electrode Connection Adapters - Mercury - Free
Adapters connect electrodes to various input jacks and are mercury free
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Los adaptadores conectan los electrodos a varias tomas de entrada y son de mercurio gratis
- Los adaptadores conectan los electrodos a varias tomas de entrada
Especificaciones
Conector macho estándar/macho DE EE.UU. A BNC | |
Electrodo | |
Adaptador de conexión | |
Adapta el electrodo con conector macho BNC a la toma de entrada estándar/pin de EE.UU. |