Learn More
Fisher BioReagents™ Nucleotides
Nucleotides for PCR with a purity level of >98% triphosphate
Marca:  Fisher BioReagents™ BP2560-4
Detalles adicionales : CAS : 1927-31-7 Peso : 0.00040kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10658973
  • 114.00€ / 400 microlitros
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Probado funcionalmente en PCR
  • Se puede utilizar en secuencias de dideoxi, mutagénesis y aplicaciones de síntesis de ADNc
  • Sin ADNasa, ARNasa ni proteasa
  • PCR dNTP Mix es una solución de dATP, dCTP, dGTP y dTTP
  • El conjunto dNTP contiene un tubo cada uno de dATP, dCTP, dGTP y dTTP (4 tubos/juego)
Especificaciones
Especificaciones
Líquido
579,2
100 mM
400 μl
Secuenciación de dideoxia, mutagénesis y síntesis de ADNc
De 7 a 7,5
dATP
>98%
Incolora
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos