Learn More
Fisher BioReagents™ Nucleotides
Nucleotides for PCR with a purity level of >98% triphosphate
92.00€ - 240.00€
Especificaciones
Formato | Líquido |
---|---|
pH | De 7 a 7,5 |
Concentración | 100mM |
Pureza | >98% |
Color | Incolora |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10658973
|
Fisher BioReagents™
BP2560-4 |
dATP | 400 μl |
114.00€
400 microlitros |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10410274
|
Fisher BioReagents™
BP2562-4 |
dCTP | 400 μl |
108.00€
400 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10152863
|
Fisher BioReagents™
BP2561-4 |
dGTP | 400 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10336653
|
Fisher BioReagents™
BP2564-1 |
Conjunto de dNTP | 100 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10234683
|
Fisher BioReagents™
BP2564-4 |
Conjunto de dNTP | 400 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Functionally tested in PCR
- Can be used in dideoxy sequencing, mutagenesis, and cDNA synthesis applications
- DNase-, RNase-, and protease-free
- PCR dNTP Mix is a solution of dATP, dCTP, dGTP, and dTTP
- dNTP Set contains one tube each of dATP, dCTP, dGTP, and dTTP (4 tubes/set)
Especificaciones
Líquido | |
100mM | |
Incolora |
De 7 a 7,5 | |
>98% | |
Secuenciación de dideoxia, mutagénesis y síntesis de ADNc |