Learn More
Fisher BioReagents™ Nucleotides
Nucleotides for PCR with a purity level of >98% triphosphate
Marca: Fisher BioReagents™ BP2564-1
Detalles adicionales : Peso : 0.00160kg
Description
- Probado funcionalmente en PCR
- Se puede utilizar en secuencias de dideoxi, mutagénesis y aplicaciones de síntesis de ADNc
- Sin ADNasa, ARNasa ni proteasa
- PCR dNTP Mix es una solución de dATP, dCTP, dGTP y dTTP
- El conjunto dNTP contiene un tubo cada uno de dATP, dCTP, dGTP y dTTP (4 tubos/juego)
Specifications
Líquido | |
Conjunto de dNTP | |
>98% | |
Incolora |
De 7 a 7,5 | |
100mM | |
100 μl | |
Secuenciación de dideoxia, mutagénesis y síntesis de ADNc |