Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipetas específicas Finntip™ Flex™
Garantice un mejor sellado con el módulo del pipeteador para una mayor exactitud y precisión.
Marca: Thermo Scientific™ 94060717
149.70 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.55340kg
Descripción
Las puntas de pipeta Finntip™ Flex™ están diseñadas para ajustarse a las pipetas Finnpipette™ F1, F2 y Novus.Permiten pipetear con precisión y exactitud, con una baja retención de líquidos.La compatibilidad entre la punta y la pipeta se indica con códigos de color.Estas puntas Flex&trade tienen un diseño ergonómico que reduce el riesgo de RSI y utilizan menos plástico.
Ventajas
- Excelentes para pipeteo monocanal y multicanal
- Disponibles en seis intervalos de volumen: 0,2-10 μl, 1-200 μl, 5-300 μl, 100-1000 μl, 50-1200 μl y 10 ml
- Las puntas estériles se comercializan en gradillas de 10 × 96 esterilizadas y selladas al vacío y certificadas como material libre de ADN, DNasa, RNasa y endotoxinas.
- Ahorran espacio con los rellenos
Punta más suave
- La suavidad de la punta reduce la cantidad de fuerza necesaria para acoplar y expulsar las puntas, lo que reduce de manera significativa el riesgo de sufrir lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI).
- También asegura un mejor sellado con el módulo de pipeteador para una mayor exactitud y precisión.
Especificaciones
Kit de recarga Finntip Flex1000, sin filtro, no estéril, recarga | |
Sin filtro | |
Azul | |
3,4 in | |
Recarga | |
Azul | |
FinnTip™ Flex |
1000 μL | |
No estéril | |
Kit de recambio Finntip Flex 1000 | |
8,7 cm | |
1536 puntas | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ | |
Certificado de calidad |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Disclaimer to internal research use restriction: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Cumple con los requisitos de la directiva 98/79/CE, válido solo en Europa. No apto para su uso en diagnóstico in vitro en América del Norte.