Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipetas específicas Finntip™ Flex™
Garantice un mejor sellado con el módulo del pipeteador para una mayor exactitud y precisión.
47.50€ - 360.00€
Especificaciones
filtradas por | Sin filtro |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific™ Finnpipette™ |
Línea de productos | FinnTip™ Flex |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Código de color | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Código de color | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11883420
|
Thermo Scientific™
94060120 |
Finntip Flex 10, sin filtro, no estéril, a granel | 10 μL | Rosa | Certificado de calidad |
99.15€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11863420
|
Thermo Scientific™
94060100 |
Finntip Flex 10, sin filtro, no estéril, a granel, rack | 10 μL | Rosa | Certificado de calidad |
145.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11893420
|
Thermo Scientific™
94060310 |
Finntip Flex 200, sin filtro, no estéril, rack | 200 μL | Amarillo | Certificado de calidad |
132.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11873420
|
Thermo Scientific™
94060103 |
Finntip Flex 10, sin filtro, estéril, rack | 10 μL | Rosa | Estéril y listo para PCR |
175.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11803430
|
Thermo Scientific™
94060313 |
Finntip Flex 200, sin filtro, estéril, rack | 200 μL | Amarillo | Estéril y listo para PCR |
167.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11883430
|
Thermo Scientific™
94060117 |
Finntip Flex 10, sin filtro, no estéril, recarga | 10 μL | Rosa | Certificado de calidad |
181.00€
paquete de 1920 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11803440
|
Thermo Scientific™
94060317 |
Finntip Flex 200, sin filtro, no estéril, recarga | 200 μL | Amarillo | Certificado de calidad |
249.00€
paquete de 1920 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11813430
|
Thermo Scientific™
94060320 |
Finntip Flex 200, sin filtro, no estéril, a granel | 200 μL | Amarillo | Certificado de calidad |
107.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11738184
|
Thermo Scientific™
94060510 |
Finntip Flex 300, sin filtro, no estéril, rack | 300 μl | Naranja | Certificado de calidad |
132.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11748184
|
Thermo Scientific™
94060513 |
Finntip Flex 300, sin filtro, estéril, rack | 300 μl | Naranja | Estéril y listo para PCR |
167.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11708194
|
Thermo Scientific™
94060517 |
Finntip Flex 300, sin filtro, no estéril, a granel | 300 μl | Naranja | Certificado de calidad |
236.00€
paquete de 1920 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11842703
|
Thermo Scientific™
94060520 |
Finntip Flex 300,sin filtro, no estéril, a granel | 300 μl | Naranja | Certificado de calidad |
107.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11458479
|
Thermo Scientific™
94060710 |
Finntip Flex 1000, sin filtroo, no estéril, rack | 1000 μL | Azul | Certificado de calidad |
148.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11892703
|
Thermo Scientific™
94060713 |
Finntip Flex 1000, sin filtro, estéril, rack | 1000 μL | Azul | Estériles y preparados para PCR |
184.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11875863
|
Thermo Scientific™
94060717 |
Kit de recarga Finntip Flex1000, sin filtro, no estéril, recarga | 1000 μL | Azul | Certificado de calidad |
206.00€
paquete de 1536 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11872703
|
Thermo Scientific™
94060720 |
Finntip Flex 1000, sin filtro, no estéril, a granel | 1000 μL | Azul | Certificado de calidad |
112.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10059682
|
Thermo Scientific™
94060810 |
Finntip Flex 1200, sin filtro, no estéril, rack | 1200 μL | Turquesa | Certificado de calidad |
263.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11742245
|
Thermo Scientific™
94060813 |
Finntip Flex 1200, sin filtro, estéril, rack | 1200 μL | Turquesa | Estériles y preparados para PCR |
233.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11823440
|
Thermo Scientific™
94060817 |
Kit de recarga Finntip Flex 1200, sin filtro, no estéril, recarga | 1200 μL | Turquesa | Certificado de calidad |
340.00€
paquete de 1536 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10774994
|
Thermo Scientific™
94060820 |
Finntip Flex 1200, sin filtro, no estéril, a granel | 1200 μL | Turquesa | Certificado de calidad |
129.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10715305
|
Thermo Scientific™
94060970 |
Finntip Flex 10 ml Ext, sin filtro, no estériles, a granel | 10 ml | Rojo | Certificado de calidad |
86.15€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11425748
|
Thermo Scientific™
94060973 |
Finntip Flex 10 ml Ext, sin filtro, estériles, a granel | 1000 μl | Rojo | Certificado de calidad |
47.50€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11798184
|
Thermo Scientific™
94060516 |
Kit básico de recambio Finntip Flex 300, sin filtro, no estéril, recarga | 300 μl | Orange |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11865863
|
Thermo Scientific™
94060716 |
Kit básico de recambio Finntip Flex 1000, sin filtro, no estéril, recarga | 1000 μL | Azul |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11893430
|
Thermo Scientific™
94060316 |
Kit básico de recambio Finntip Flex 200, sin filtro, no estéril, recarga | 200 μl | Yellow | Non-sterile |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11813440
|
Thermo Scientific™
94060816 |
Kit básico de recambio Finntip Flex 1200, sin filtro, no estéril, recarga | 1200 μL | Turquesa |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Description
Las puntas de pipeta Finntip™ Flex™ están diseñadas para ajustarse a las pipetas Finnpipette™ F1, F2 y Novus.Permiten pipetear con precisión y exactitud, con una baja retención de líquidos.La compatibilidad entre la punta y la pipeta se indica con códigos de color.Estas puntas Flex&trade tienen un diseño ergonómico que reduce el riesgo de RSI y utilizan menos plástico.
Ventajas
- Excelentes para pipeteo monocanal y multicanal
- Disponibles en seis intervalos de volumen: 0.2-10 μl, 1-200 μl, 5-300 μl, 100-1000 μl, 50-1200 μl y 10 ml
- Las puntas estériles se comercializan en gradillas de 10 × 96 esterilizadas y selladas al vacío y certificadas como material libre de ADN, DNasa, RNasa y endotoxinas.
- Ahorra espacio con los rellenos
Punta más suave
- La suavidad de la punta reduce la cantidad de fuerza necesaria para acoplar y expulsar las puntas, lo que reduce de manera significativa el riesgo de sufrir lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI).
- También asegura un mejor sellado con el módulo de pipeteador para una mayor exactitud y precisión.
Specifications
Sin filtro | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ | |
FinnTip™ Flex |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Disclaimer to internal research use restriction: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Cumple con los requisitos de la directiva 98/79/CE, válido solo en Europa. No apto para su uso en diagnóstico in vitro en América del Norte.