Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de volumen ajustable Finnpipette™ F1
Simplifique el ajuste del volumen con un cómodo mecanismo de bloqueo para fijar y olvidar, una de las numerosas y prácticas características de este pipeteador ergonómico.
Marca: Thermo Scientific™ 4641100
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Simplifique el ajuste de volumen con las pipetas de volumen ajustable Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1, que incluyen un cómodo mecanismo de bloqueo para fijar y olvidar que ofrece un apoyadedo ajustable y una expulsión de las puntas suave exclusiva. Un tratamiento antimicrobiano protege el instrumento contra la contaminación.
Tratamiento antimicrobiano• Reposadedo orientable
• Sistema bloqueable de regulación del volumen
• Protección antimicrobiana
• Protección activa contra las contaminaciones por efectos aerosoles y por contacto (inhibición del crecimiento de las bacterias y de los hongos)
• Sistema perfectamente aislado (sin influencia del calor de la mano)
• Sistema bloqueable de regulación del volumen
• Sistema patentado Super Blow-out
• Pistón secundario telescópico soplando un volumen de aire adicional, aumenta la precisión de los microvolúmenes en las micropipetas hasta 50μL
• Eyector de punta de mando asistido
• Ventana de identificación
• Etiquetas entregadas en estándar: radioactividad, bioazar tóxico y neutro.
Especificaciones
Del +/- 1 al 0.6 % | |
Pipeta de volumen ajustable F1 | |
FinnTip™: Flex 1000, 1000, 1000 Extended | |
1 | |
Variable Volume Pipette | |
1 µl |
Finntip Flex 1000, 1000, 1000 Ext. | |
Azul | |
Finnpipette F1 | |
Finnpipette™ F1 | |
De 100 a 1000 μl | |
Del 0.6 al 0.2% |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.