Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de volumen ajustable Finnpipette™ F1
Simplifique el ajuste del volumen con un cómodo mecanismo de bloqueo para fijar y olvidar, una de las numerosas y prácticas características de este pipeteador ergonómico.
325.08€ - 339.12€
Especificaciones
Modelo | Finnpipette F1 |
---|---|
Número de canales | 1 |
Línea de productos | Finnpipette™ F1 |
Tipo | Variable Volume Pipette |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Puntas compatibles | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Puntas compatibles | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11827391
|
Thermo Scientific™
4641010 |
De 0.2 a 2 μl, micro | Finntip Flex 10, 10, 50 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11837391
|
Thermo Scientific™
4641020 |
0.5 to 5 μL | Finntip Flex 10, 10, 50 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11847391
|
Thermo Scientific™
4641030 |
De 1 a 10 μl, micro | Finntip Flex 10, 10, 50 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11857391
|
Thermo Scientific™
4641040 |
De 1 a 10 μl | Finntip Flex 200, 250 universal |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11867391
|
Thermo Scientific™
4641050 |
De 2 a 20 μl, micro | Finntip de 50 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10166153
|
Thermo Scientific™
4641060 |
De 2 a 20 μl | Finntip Flex 200, 250 universal |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11887391
|
Thermo Scientific™
4641070 |
De 10 a 100 μl | Finntip Flex 200, 250 universal, 300, 200 ext. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11897391
|
Thermo Scientific™
4641080 |
De 20 a 200 μl | Finntip Flex 200, 250 universal, 300, 200 ext. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11807401
|
Thermo Scientific™
4641090 |
De 30 a 300 μl | Finntip Flex 300, 300 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11817401
|
Thermo Scientific™
4641100 |
De 100 a 1000 μl | Finntip Flex 1000, 1000, 1000 Ext. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11827401
|
Thermo Scientific™
4641110 |
De 0.5 a 5 ml | Finntip de 5 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11837401
|
Thermo Scientific™
4641120 |
De 1 a 10 ml | Finntip 10, Flex 10 Ext. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11709528
|
Thermo Scientific™
4641130 |
5 to 50 μL | 50 micro |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11719528
|
Thermo Scientific™
4641140 |
De 5 a 50μl | Flex 200, 300, 250 Univ, 200 Ext. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Simplifique el ajuste de volumen con las pipetas de volumen ajustable Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1, que incluyen un cómodo mecanismo de bloqueo para fijar y olvidar que ofrece un apoyadedo ajustable y una expulsión de las puntas suave exclusiva. Un tratamiento antimicrobiano protege el instrumento contra la contaminación.
Características:- Los iones de plata (Ag) crean una superficie antimicrobiana que inhibe el crecimiento de bacterias, microbios y hongos.
- El botón de pipeteo para fijar y olvidar facilita el ajuste del volumen.
- El botón de pipeteo gira libremente cuando no está en la posición de bloqueo.
- El apoyadedo puede regularse 120° para optimizar la posición de pipeteo
- La acción de pipeteo ligera y suave ofrece mejores resultados durante más tiempo.
- El pistón de super expulsión con volúmenes de 50 μL e inferiores asegura el suministro de microgotitas
- Con la expulsión suave exclusiva de las puntas, apenas hay que ejercer fuerza para expulsar las puntas.
Especificaciones
Finnpipette F1 | |
1 | |
Finnpipette™ F1 | |
Variable Volume Pipette |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.