Learn More
Falcon™ Portaobjetos de cultivo celular con cámara
Envasados en bandejas de incubación desechables. Los portaobjetos para cultivo celular con cámara Corning™ Falcon™ son ideales para amplificación/hibridación de ADN in situ, tipificación/patología de tejidos y tumores, o cualquier estudio que requiera una zona de cultivo pequeña y accesible.
Marca: Falcon™ 354114
Detalles adicionales : Peso : 0.82800kg
Descripción
- Simplifique el análisis: cultive, fije, tiña y examine sus muestras bajo microscopio sin transferir células
- Cámara de poliestireno que se fija a un portaobjetos de vidrio con un tratamiento especial de limpieza y triple enjuague (25 × 75 mm)
- La herramienta de extracción de seguridad separa los pocillos del portaobjetos; la junta permanece con un recipiente de plástico, evita la contaminación cruzada y no interfiere con el procesamiento posterior
- Estéril
- Cultive hasta 8 condiciones diferentes en un único portaobjetos de microscopio de vidrio
- Etiquetado numérico; formatos de 4 y 8 pocillos disponibles
Información de órdenes
Disponible con 1, 2, 4 u 8 pocillos, numerados para facilitar la identificación.Se suministra con tapa de poliestireno con mango.Envasados en bandejas de incubación desechables.Cada bandeja tiene capacidad para 12 portaobjetos.
Especificaciones
Portaobjetos de cultivo celular | |
1,7 cm2 | |
Amplificación o hibridación de ADN in situ, detección de tipos de tumor y tejido o patología, o cualquier estudio que requiera una pequeña área de cultivo accesible | |
24 |
4 | |
De 1 a 1,5 ml | |
Tapa de poliestireno con mango, herramienta de retirada de seguridad | |
Estéril |