Learn More
Falcon™ Portaobjetos de cultivo celular con cámara
Envasados en bandejas de incubación desechables. Los portaobjetos para cultivo celular con cámara Corning™ Falcon™ son ideales para amplificación/hibridación de ADN in situ, tipificación/patología de tejidos y tumores, o cualquier estudio que requiera una zona de cultivo pequeña y accesible.
180.69€ - 650.00€
Especificaciones
Tipo | Portaobjetos de cultivo celular |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Amplificación o hibridación de ADN in situ, detección de tipos de tumor y tejido o patología, o cualquier estudio que requiera una pequeña área de cultivo accesible |
Incluye | Tapa de poliestireno con mango, herramienta de retirada de seguridad |
Esterilidad | Estéril |
Includes: Tapa de poliestireno con asa, herramienta de retirada de seguridad
Código de producto | Marca | Área de cultivo | Pocillos | N.º por caja | Volumen de trabajo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Área de cultivo | Pocillos | N.º por caja | Volumen de trabajo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10162861
|
Falcon™
354108 |
0,7 cm2 | 8 | 96 | De 0,7 a 0,8 ml |
650.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10693472
|
Falcon™
354104 |
1,7 cm2 | 4 | 96 | De 1 a 1,5 ml |
650.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10384501
|
Falcon™
354114 |
1,7 cm2 | 4 | 24 | De 1 a 1,5 ml |
180.69€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10364551
|
Falcon™
354118 |
0,7 cm2 | 8 | 24 | De 0,7 a 0,8 ml |
184.46€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Simplifique el análisis: cultive, fije, tiña y examine las muestras bajo microscopio sin transferir células
- Cámara de poliestireno que se fija a un portaobjetos de vidrio con un tratamiento especial de limpieza y triple enjuague (25 × 75 mm)
- La herramienta de retirada segura separa los pocillos del portaobjetos; la junta permanece con el recipiente de plástico, lo que evita la contaminación cruzada y no interfiere con el procesamiento posterior
- Estéril
- Cultive hasta 8 condiciones diferentes en un único portaobjetos de microscopio de vidrio
- Etiquetado numérico; formatos de 4 y 8 pocillos disponibles
Información de órdenes
Disponible con 1, 2, 4 u 8 pocillos, numerados para facilitar la identificación.Se suministra con tapa de poliestireno con mango.Envasados en bandejas de incubación desechables.Cada bandeja tiene capacidad para 12 portaobjetos.
Especificaciones
Portaobjetos de cultivo celular | |
Amplificación o hibridación de ADN in situ, detección de tipos de tumor y tejido o patología, o cualquier estudio que requiera una pequeña área de cultivo accesible | |
Tapa de poliestireno con mango, herramienta de retirada de seguridad | |
Estéril |