Learn More
METTLER TOLEDO™ Balanzas analíticas Excellence XPR
Las balanzas analíticas METTLER TOLEDO™ Excellence XPR proporcionan unas funciones de garantía de calidad y precisión máxima insuperables.
18480.62€
Especificaciones
Tipo de pantalla | Color TFT Touchscreen |
---|---|
Tipo | Analytical Balance |
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad | Legibilidad | Tiempo de estabilización | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad | Legibilidad | Tiempo de estabilización | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15939437
|
METTLER TOLEDO™
30469154 |
XPR305D5 | 320 g | 0,05 mg | 1,5 s |
18480.62€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Las balanzas analíticas XPR, sucesoras de las balanzas analíticas XPE, ofrecen el máximo rendimiento de pesaje y una serie de funciones inteligentes de control de calidad que cumplen los requisitos más estrictos. Confíe en XPR para obtener resultados a la primera.La tecnología patentada StaticDetect™, utilizada en combinación con el módulo ionizador opcional, ofrece un completo sistema de detección y eliminación electrostática para garantizar resultados de pesaje precisos y la máxima seguridad del proceso.
Los módulos y accesorios opcionales facilitan la personalización de su balanza analítica XPR para que se adapte perfectamente a las necesidades de su proceso.
Resultados precisos
- Sistema de control de temperatura activo (ATC™)
- StaticDetect™
- Ajuste interno avanzado proFACT
- Módulo de ionizador preparado
Operaciones eficientes
- Pantalla táctil en color de 7 pulgadas (compatible con uso de guantes)
- ErgoClip para dosificación directa
- SmartSens para el manejo de puertas sin contacto
- Guía de dosificación SmartTrac
- Plato de pesaje SmartGrid
- Protocolo de resultados
- Almacenamiento de métodos
- Puertas del cortavientos automáticas
Control de calidad
- Función de advertencia de peso mínimo
- Luz de balanza preparada
- Control de nivel:Advertencia de nivel con guía gráfica de nivelación
- Perfiles de tolerancia
- Gestión de usuarios
- Historial de ajustes y pruebas rutinarias
- Función de historial de cambios
Proceso sin fisuras
- Preparado para LabX
- Preparado para Calibry
- Múltiples puertos para una conectividad y exportación de datos sencillas:4 USB, 1 LAN
- Se puede actualizar a dosificación automática de polvo o líquido
Especificaciones
Color TFT Touchscreen | |
Analytical Balance |