Learn More
METTLER TOLEDO™ Balanzas analíticas Excellence XPR
Las balanzas analíticas METTLER TOLEDO™ Excellence XPR proporcionan unas funciones de garantía de calidad y precisión máxima insuperables.
Marca: METTLER TOLEDO™ 30469154
Descripción
Las balanzas analíticas XPR, sucesoras de las balanzas analíticas XPE, ofrecen el máximo rendimiento de pesaje y una serie de funciones inteligentes de control de calidad que cumplen los requisitos más estrictos. Confíe en XPR para obtener resultados a la primera.La tecnología patentada StaticDetect™, utilizada en combinación con el módulo ionizador opcional, ofrece un completo sistema de detección y eliminación electrostática para garantizar resultados de pesaje precisos y la máxima seguridad del proceso.
Los módulos y accesorios opcionales facilitan la personalización de su balanza analítica XPR para que se adapte perfectamente a las necesidades de su proceso.
Resultados precisos
- Sistema de control de temperatura activo (ATC™)
- StaticDetect™
- Ajuste interno avanzado proFACT
- Módulo de ionizador preparado
Operaciones eficientes
- Pantalla táctil en color de 7 pulgadas (compatible con uso de guantes)
- ErgoClip para dosificación directa
- SmartSens para el manejo de puertas sin contacto
- Guía de dosificación SmartTrac
- Plato de pesaje SmartGrid
- Protocolo de resultados
- Almacenamiento de métodos
- Puertas del cortavientos automáticas
Control de calidad
- Función de advertencia de peso mínimo
- Luz de balanza preparada
- Control de nivel:Advertencia de nivel con guía gráfica de nivelación
- Perfiles de tolerancia
- Gestión de usuarios
- Historial de ajustes y pruebas rutinarias
- Función de historial de cambios
Proceso sin fisuras
- Preparado para LabX
- Preparado para Calibry
- Múltiples puertos para una conectividad y exportación de datos sencillas:4 USB, 1 LAN
- Se puede actualizar a dosificación automática de polvo o líquido
Especificaciones
GLP, ISO 9001, UL, CSA | |
320 g | |
0,05 mg | |
Aluminio fundido a presión | |
1,5 s | |
53 cm | |
37 cm | |
46 cm | |
110/230 V 50/60 Hz |
Compatible con USB, LAN, PS/2, RS232 | |
Pantalla táctil TFT en color | |
balanza, cable de alimentación, manual de usuario, certificado de producción, declaración de conformidad, cesta ErgoClip, SmartPrep (2), pinzas, espátula (2), cepillo | |
XPR305D5 | |
Balanza analítica | |
14.6 in. | |
18.1 in. | |
12,410 kg |