Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper Accessories
Saque el máximo partido a su espectrofotómetro Thermo Scientific™ Evolution™ con una amplia selección de Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper Accessories.
Marca: Thermo Scientific™ 840-238500
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
Los Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper Accessories para espectrofotómetros Thermo Scientific™ Evolution™ son accesorios de muestreo fáciles de usar con una fiable bomba peristáltica de rodillos múltiples. Cuando Smart Sipper está instalado, los controles del mismo se muestran automáticamente en el software. Los métodos se pueden automatizar, por lo que las muestras se miden automáticamente después de aspirarlas. Los Smart Sipper Accessories disponen de modos para devolver la muestra al recipiente original, enviarla a los residuos o procesarla de forma continua.
- Funcionamiento completamente integrado con los métodos de Thermo Scientific™ INSIGHT™ y Thermo Scientific™ VISION™ Software. Las muestras se pueden aspirar y a continuación se realiza la medición automática y la devolución de la muestra o bombeo a los residuos.
- Reconocimiento automático por software, alineación inteligente y elaboración de informes de números de serie.
- Puede manejar volúmenes de muestras de 200 μl a 9.999 ml y un espacio de aire y volumen de aspiración completamente personalizables.
- Rutina de calibración asistida por software para simplificar el proceso de cambio de los tubos y los métodos.
- Los aspiradores admiten celdas de paso óptico de 10 mm y más corto con el uso de un espaciador adecuado. Las celdas de paso óptico más largo no son compatibles.
- Paquetes de tubos especializados disponibles para
- Uso de productos químicos suaves (tubos de silicona)
- Resistentes a ácidos (C-Flex)
- Biocompatibles (Chemdurance Bio)
- Resistentes a productos químicos (Viton)
- Paquetes de conectores de celdas de flujo de repuesto para celdas Starna y Hellma disponibles.
Aviso sobre pedidos:
Al implementar el Smart Sipper Accessory en un entorno regulado o de control de calidad, podrá sacar partido a nuestra exclusiva cualificación del sistema para garantizar la conformidad del instrumento y el accesorio como una unidad completa.
Especificaciones
Flowcell Tubing and Screw Fittings - Hellma Style | |
Evolution Smart Sippers |