Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper Accessories
Saque el máximo partido a su espectrofotómetro Thermo Scientific™ Evolution™ con una amplia selección de Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper Accessories.
247.00€ - 8781.25€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16641994
|
Thermo Scientific™
840-295900 |
Accesorio de muestreador automático: CETAC-ASX-280: Sistema de 2 gradillas |
8781.25€
1 set |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10501159
|
Thermo Scientific™
840-214800 |
Accesorio Smart Sipper Evolution de la serie 200 |
3400.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15327273
|
Thermo Scientific™
268-857400 |
Cubeta de flujo de cuarzo, 10 mm de recorrido, 160 ul, 8,5 mm de altura z |
895.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15801148
|
Thermo Scientific™
699-129500 |
Kit de tubos para bombas de silicona para química suave |
247.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15811148
|
Thermo Scientific™
699-129600 |
Kit de tubos de bomba resistentes al ácido |
248.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15821148
|
Thermo Scientific™
699-129700 |
Kit de tubos para bombas de resistentes a productos químicos |
277.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15626618
|
Thermo Scientific™
840-238500 |
Flowcell Tubing and Screw Fittings - Hellma Style |
260.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Los Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper Accessories para espectrofotómetros Thermo Scientific™ Evolution™ son accesorios de muestreo fáciles de usar con una fiable bomba peristáltica de rodillos múltiples. Cuando Smart Sipper está instalado, los controles del mismo se muestran automáticamente en el software. Los métodos se pueden automatizar, por lo que las muestras se miden automáticamente después de aspirarlas. Los Smart Sipper Accessories disponen de modos para devolver la muestra al recipiente original, enviarla a los residuos o procesarla de forma continua.
- Funcionamiento completamente integrado con los métodos de Thermo Scientific™ INSIGHT™ y Thermo Scientific™ VISION™ Software. Las muestras se pueden aspirar y a continuación se realiza la medición automática y la devolución de la muestra o bombeo a los residuos.
- Reconocimiento automático por software, alineación inteligente y elaboración de informes de números de serie.
- Puede manejar volúmenes de muestras de 200 μl a 9.999 ml y un espacio de aire y volumen de aspiración completamente personalizables.
- Rutina de calibración asistida por software para simplificar el proceso de cambio de los tubos y los métodos.
- Los aspiradores admiten celdas de paso óptico de 10 mm y más corto con el uso de un espaciador adecuado. Las celdas de paso óptico más largo no son compatibles.
- Paquetes de tubos especializados disponibles para
- Uso de productos químicos suaves (tubos de silicona)
- Resistentes a ácidos (C-Flex)
- Biocompatibles (Chemdurance Bio)
- Resistentes a productos químicos (Viton)
- Paquetes de conectores de celdas de flujo de repuesto para celdas Starna y Hellma disponibles.
Aviso sobre pedidos:
Al implementar el Smart Sipper Accessory en un entorno regulado o de control de calidad, podrá sacar partido a nuestra exclusiva cualificación del sistema para garantizar la conformidad del instrumento y el accesorio como una unidad completa.