Learn More
Eppendorf™ Adaptadores de rotor FA-45-6-30
Para volúmenes de hasta 50 ml
Marca: Eppendorf™ 5820730005
Detalles adicionales : Peso : 0.03800kg
Description
- Adaptadores de rotor FA-45-6-30
- Para volúmenes de hasta 50 ml
Specifications
Adaptador de rotor | |
1 tubo cónico de 5 ml | |
Rotor para centrífuga 5804/5810 | |
1 tubos |