Learn More
Eppendorf™ Adaptadores de rotor FA-45-6-30
Para volúmenes de hasta 50 ml
91.80€ - 96.35€
Especificaciones
Tipo | Adaptador de rotor |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Rotor para centrífuga 5804/5810 |
Recipientes por adaptador | 1 tubos |
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13246599
|
Eppendorf™
5820725001 |
Tubos de 13 x 100 mm |
91.80€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13266599
|
Eppendorf™
5820727004 |
Tubos de 16 x 100 mm |
91.80€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13256599
|
Eppendorf™
5820726008 |
Tubos de 13 x 75 mm |
91.80€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13276599
|
Eppendorf™
5820728000 |
Tubos de 16 x 75 mm |
91.80€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13286599
|
Eppendorf™
5820729007 |
1 tubo de 5 ml |
91.80€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15158364
|
Eppendorf™
5820730005 |
1 tubo cónico de 5 ml |
96.35€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- FA-45-6-30 Rotor Adapters
- For volumes up to 50mL
Especificaciones
Adaptador de rotor | |
Rotor para centrífuga 5804/5810 | |
1 tubos |