Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para rotores: centrífugas 5430/5430 R
Para su uso con rotor F-35-6-30
Marca: Eppendorf™ 5427746005
Detalles adicionales : Peso : 0.06300kg
Descripción
- Para 1 tubo Eppendorf de 5,0 ml
- Tamaños del diámetro interior del rotor disponibles: grande y pequeño
Especificaciones
Adaptador | |
Diámetro interior pequeño de rotor de 6 x 5 ml de centrífuga Eppendorf 5430/5430 R |