Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para rotores: centrífugas 5430/5430 R
Para su uso con rotor F-35-6-30
107.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15188354
|
Eppendorf™
5427746005 |
Diámetro interior pequeño de rotor de 6 x 5 ml de centrífuga Eppendorf 5430/5430 R |
107.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15178354
|
Eppendorf™
5427747001 |
Diámetro interior grande de rotor de 6 x 5 ml de centrífuga Eppendorf 5430/5430 R |
107.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- For 1 Eppendorf Tube 5.0mL
- Available rotor bore sizes: large and small
Especificaciones
Adaptador |