Learn More
Merck Millipore Filtros de ventilación para depósitos de almacenamiento de agua pura
Para depósitos de agua pura EMD Millipore™
Marca: Merck Millipore TANKMPK01
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
Descripción
For use with Pure Water Reservoirs
- Los filtros de ventilación de polietileno protegen el agua purificada almacenada en depósitos de agua pura cuando se utilizan con sistemas de purificación de agua de bajo volumen Elix™ o RiOs™ contra la entrada de microorganismos atmosféricos
Especificaciones
Polietileno | |
Sistema Elix™ 3/5/10 | |
Filtro de ventilación |