Learn More
Merck Millipore Filtros de ventilación para depósitos de almacenamiento de agua pura
Para depósitos de agua pura EMD Millipore™
172.00€ - 324.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10224372
|
Merck Millipore
TANKMPK02 |
Sistema RiOs™ 5/8/16 |
172.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10020272
|
Merck Millipore
TANKMPK01 |
Sistema Elix™ 3/5/10 |
324.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
For use with Pure Water Reservoirs
- Los filtros de ventilación de polietileno protegen el agua purificada almacenada en depósitos de agua pura cuando se utilizan con sistemas de purificación de agua de bajo volumen Elix™ o RiOs™ contra la entrada de microorganismos atmosféricos
Especificaciones
Filtro de ventilación | |
Polietileno |