Learn More
Merck Soportes de filtro Swinnex™
Ultralimpieza o esterilización de pequeños volúmenes de líquidos dispensados por jeringa
Marca: Merck SX0002500
244.07 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.21960kg
Descripción
Ultralimpieza o esterilización de pequeños volúmenes de líquidos dispensados por jeringa
Haga su propio filtro de jeringa. Los soportes de filtro Swinnex ofrecen la flexibilidad necesaria para seleccionar el tipo y diámetro de la membrana más adecuados para su aplicación. Para la filtración estéril, esterilice en autoclave los soportes de filtro Swinnex con la membrana en su lugar. Realice una ultralimpieza o esterilice pequeños volúmenes de líquidos dispensados con una jeringa o instale en línea para filtrar volúmenes más grandes.Características y ventajas:
- Disponible en tres tamaños para una amplia gama de volúmenes de proceso
- Esterilizable en autoclave con filtro en su lugar para una filtración estéril
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
No estéril | |
1,26 in | |
3,2 cm | |
2,5 cm |
Polipropileno, silicona | |
Ciclones o soportes para filtros de laboratorio | |
0,98 in | |
25 mm |