Learn More
Merck Soportes de filtro Swinnex™
Ultralimpieza o esterilización de pequeños volúmenes de líquidos dispensados por jeringa
153.00€ - 789.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Tipo | Ciclones o soportes para filtros de laboratorio |
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10588622
|
Merck
SX0002500 |
25 mm |
320.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10588432
|
Merck
SX0001300 |
13 mm |
153.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10702911
|
Merck
SX0004700 |
47 mm |
789.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Ultralimpieza o esterilización de pequeños volúmenes de líquidos dispensados por jeringa
- Soportes de 13, 25 y 47 mm
- Conecte Swinnex 47 con tubos a un depósito presurizado o máquina de llenado automático para filtrar volúmenes más grandes
- 13 y 25 mm: polipropileno con junta de silicona
- 47 mm: polipropileno con juntas tóricas de silicona
- Se esteriliza con un filtro acoplado en su posición
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
No estéril | |
Ciclones o soportes para filtros de laboratorio |