Learn More
Merck Millipore Unidades de filtro de vacío estériles Stericup™
Diseñadas para esterilizar medios de cultivos de tejidos, proteínas y soluciones para ADN. Las unidades de filtro de vacío estériles EMD Millipore Stericup™ tienen un diseño sin punta para una estabilidad mejorada durante la filtración. Las unidades de filtros acoplables a frascos Steritop utilizan un filtro de PES o PVDF. Disponibles en diversos tamaños de poro y volúmenes.
Marca: Merck Millipore SCVPU11RE
Detalles adicionales : Peso : 4.50000kg
Includes: Matraz receptor de poliestireno y graduado para almacenamiento de volúmenes de 150, 250, 500 y 1000 ml según las indicaciones.
Descripción
Diseñadas para esterilizar medios de cultivos de tejidos, proteínas y soluciones para ADN. Las unidades de filtro de vacío estériles Stericup™ tienen un diseño sin punta para una estabilidad mejorada durante la filtración. Las unidades de filtros acoplables a frascos Steritop utilizan un filtro de PES o PVDF. Disponibles en diversos tamaños de poro y volúmenes.
Ideales para su uso con campanas de flujo laminar.
- Células madre probadas de 0.1μm de tamaño de poro
- Los matraces cónicos esterilizados con radiación gamma son fáciles de sujetar; con fondo rebajado para apilar y almacenar fácilmente los matraces tapados
- El filtro con membrana de 0,10μm es ideal para eliminar micoplasma
- La lengüeta pequeña asegura el prefiltro en su lugar durante la filtración (pida los prefiltros por separado, consulte AP2007500) Polietersulfona (PES) Plus Millipore Express™ para la esterilización de flujo rápido y baja unión de proteínas de las soluciones acuosas
- Fluoruro de polivinilideno (PVDF) Durapore™ para la esterilización/clarificación de unión proteica más baja de las soluciones biológicas
Información de órdenes
Diámetro del filtro: 73mm
Especificaciones
Transparente con adaptador azul | |
Polietersulfona | |
Estéril | |
Flujo rápido y esterilización de bajo nivel de unión de proteínas de soluciones acuosas y eliminación de micoplasma | |
Unidad de filtro Stericup-VP | |
1000 mL | |
16,9 cm |
Poliestireno | |
0,1 μm | |
40 cm2 | |
12/Paq. | |
1000 mL | |
6,6 in |