Learn More
Merck Millipore Unidades de filtro de vacío estériles Stericup™
Diseñadas para esterilizar medios de cultivos de tejidos, proteínas y soluciones para ADN. Las unidades de filtro de vacío estériles EMD Millipore Stericup™ tienen un diseño sin punta para una estabilidad mejorada durante la filtración. Las unidades de filtros acoplables a frascos Steritop utilizan un filtro de PES o PVDF. Disponibles en diversos tamaños de poro y volúmenes.
161.00€ - 335.00€
Especificaciones
Material | Poliestireno |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Área de filtración | 40 cm2 |
Cantidad | Paquete de 12 |
Includes: Matraz receptor de poliestireno y graduado para almacenamiento de volúmenes de 150, 250, 500 y 1000 ml según las indicaciones.
Código de producto | Marca | Material (membrana) | Tamaño de poro | Volumen superior (métrico) | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (membrana) | Tamaño de poro | Volumen superior (métrico) | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10357413
|
Merck Millipore
SCVPU11RE |
Polietersulfona | 0,1 μm | 1000 mL | 1000 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10182431
|
Merck Millipore
SCVPU02RE |
PES | 0.1μm | 250 ml | 250 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10074360
|
Merck Millipore
SCGVU10RE |
Fluoruro de polivinilideno (PVDF) hidrófilo | 0.22μm | 500 ml | 1000 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Diseñadas para esterilizar medios de cultivos de tejidos, proteínas y soluciones para ADN. Las unidades de filtro de vacío estériles Stericup™ tienen un diseño sin punta para una estabilidad mejorada durante la filtración. Las unidades de filtros acoplables a frascos Steritop utilizan un filtro de PES o PVDF. Disponibles en diversos tamaños de poro y volúmenes.
Ideales para su uso en campana de flujo laminar.
- Tamaño de poro de 0.22 μm probado para células madre
- Esterilizadas mediante radiación gamma. Matraces cónicos fáciles de agarrar; con fondo abovedado para facilitar el apilado y el almacenamiento de matraces con tapón
- Filtro con membrana de 0.10 μm ideal para extraer micoplasma
- Pequeña pestaña que fija el prefiltro en su posición durante la filtración (pedido de prefiltros por separado, consulte AP2007500) Poliétersulfona (PES) Millipore Express™ Plus para flujo rápido y esterilización de bajo nivel de unión de proteínas de soluciones acuosas
- Fluoruro de polivinilideno (PVDF) Durapore™ para una esterilización con el nivel de unión más bajo de proteínas/aclarado de soluciones biológicas
Información de órdenes
Diámetro del filtro: 73mm
Especificaciones
Poliestireno | |
Estéril | |
40 cm2 | |
Paquete de 12 |