Learn More
Merck Millipore Unidades de filtro de vacío estériles Stericup™
Diseñadas para esterilizar medios de cultivos de tejidos, proteínas y soluciones para ADN. Las unidades de filtro de vacío estériles EMD Millipore Stericup™ tienen un diseño sin punta para una estabilidad mejorada durante la filtración. Las unidades de filtros acoplables a frascos Steritop utilizan un filtro de PES o PVDF. Disponibles en diversos tamaños de poro y volúmenes.
Marca: Merck Millipore SCVPU02RE
Detalles adicionales : Peso : 2.71660kg
Includes: Matraz receptor de poliestireno y graduado para almacenamiento de volúmenes de 150, 250, 500 y 1000 ml según las indicaciones.
Descripción
Diseñadas para esterilizar medios de cultivos de tejidos, proteínas y soluciones para ADN. Las unidades de filtro de vacío estériles Stericup™ tienen un diseño sin punta para una estabilidad mejorada durante la filtración. Las unidades de filtros acoplables a frascos Steritop utilizan un filtro de PES o PVDF. Disponibles en diversos tamaños de poro y volúmenes.
Ideales para su uso en campana de flujo laminar.
- Tamaño de poro de 0.22 μm probado para células madre
- Esterilizadas mediante radiación gamma Matraces cónicos fáciles de agarrar; con fondo abombado para facilitar el apilado y el almacenamiento de matraces con tapón
- Filtro con membrana de 0.10 μm ideal para extraer micoplasma
- Pequeña pestaña que fija el prefiltro en su posición durante la filtración (pedido de prefiltros por separado, consulte AP2007500) Polietersulfona (PES) Millipore Express™ Plus para flujo rápido y esterilización de bajo nivel de unión de proteínas de soluciones acuosas
- Fluoruro de polivinilideno (PVDF) Durapore™ para una esterilización con el nivel de unión más bajo de proteínas/aclarado de soluciones biológicas
Información de órdenes
Diámetro del filtro: 73mm
Especificaciones
Transparente con adaptador azul | |
PES | |
Estéril | |
Flujo rápido y esterilización de bajo nivel de unión de proteínas de soluciones acuosas y eliminación de micoplasma | |
Unidad de filtro Stericup-VP | |
250 mL | |
6.4 pulg |
Poliestireno | |
0.1μm | |
40 cm2 | |
Paquete de 12 | |
250 ml | |
250 ml | |
16.4 cm |