Learn More
Merck Piezas de repuesto para los soportes de filtro Swinnex™
Se utiliza para esterilización o ultralimpieza de pequeños volúmenes de líquidos dispensados con jeringa
Marke: Merck SX0001301
70.05 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 0.09000kg
Beschreibung
Se utiliza para esterilización o ultralimpieza de pequeños volúmenes de líquidos dispensados con jeringa
Conecte Swinnex de 47 mm con tubos a un depósito presurizado o máquina de llenado automático para el filtrado de volúmenes más grandes.
Spezifikation
No esterilizable en autoclave | |
Portafiltros Swinnex Millipore de 13 mm (Swinnex 13) | |
0,5/0,1 μm | |
Ciclones o soportes para filtros de laboratorio |
Juntas de silicona, para portafiltros Swinnex de EMD Millipore de 13 mm | |
Silicona | |
No estéril |