Learn More
Merck Piezas de repuesto para los soportes de filtro Swinnex™
Se utiliza para esterilización o ultralimpieza de pequeños volúmenes de líquidos dispensados con jeringa
75.45€ - 302.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Tipo | Ciclones o soportes para filtros de laboratorio |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10420781
|
Merck
SX0004701 |
Junta tórica básica |
83.15€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10400401
|
Merck
SX0002501 |
Juntas de silicona, Diámetro: 25 mm |
192.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10490391
|
Merck
SX0001301 |
Juntas de silicona, para portafiltros Swinnex de EMD Millipore de 13 mm |
75.45€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10360211
|
Merck
XX1104707 |
Junta tórica |
84.65€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10678261
|
Merck
XX2702510 |
Pantalla de soporte |
302.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Se utiliza para esterilización o ultralimpieza de pequeños volúmenes de líquidos dispensados con jeringa
Conecte Swinnex de 47 mm con tubos a un depósito presurizado o máquina de llenado automático para el filtrado de volúmenes más grandes.
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
No estéril | |
Ciclones o soportes para filtros de laboratorio |