Learn More
Merck Piezas de repuesto para los soportes de filtro Swinnex™
Se utiliza para esterilización o ultralimpieza de pequeños volúmenes de líquidos dispensados con jeringa
Marca: Merck SX0004701
77.19 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Se utiliza para esterilización o ultralimpieza de pequeños volúmenes de líquidos dispensados con jeringa
Conecte Swinnex de 47 mm con tubos a un depósito presurizado o máquina de llenado automático para el filtrado de volúmenes más grandes.
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Portafiltros Swinnex Millipore de 47 mm (Swinnex 47) | |
No estéril | |
Ciclones o soportes para filtros de laboratorio |
Junta tórica básica | |
Silicona | |
5Pack | |
7,5 mm |