Learn More
Merck Filtros de membrana hidrófilos de nailon
Filtración de soluciones acuosas u orgánicas
Marca: Merck GNWP02500
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Filtración de soluciones acuosas u orgánicas
Los filtros de nailon son compatibles con una amplia gama de disolventes. Hay dos tipos disponibles: 1) Filtros de membrana de nailon con tamaños de poro que oscilan entre 0,20 y 1,2 µm, y 2) Filtros de red tejida con aberturas de malla de entre 5 y 180 µm.Nuestro filtro de red tejida de nailon de 5 µm (NY054700) se suele utilizar en la industria automotriz para el análisis de la limpieza.
Características y ventajas:
- Amplia gama de tamaños de poro disponibles
- Resistente a disolventes agresivos
Aplicaciones: Eliminación y aclarado de partículas; filtración de disolventes; análisis de partículas; control de pintura; análisis de limpieza de automóviles
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Filtro de pantalla | |
0,2 μm | |
15 (a 690 Mbar [10 psi]) | |
Hidrófilo | |
100/paq. | |
Hidrófilo | |
25 mm |
40 psi | |
Nailon | |
No estéril | |
Aclarado de soluciones acuosas u orgánicas antes del análisis HPLC. | |
100Pack | |
Membranas de filtración | |
25 mm |